Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Atosiban Protein
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
1 g
Conditionnement:
10mg
1g
50mg
Spécification
Spécification
| Nom | Atosiban Protein |
| Quantité | 10 mg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Other |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Tampon | The Atosiban peptide was lyophilized with no additives. |
| Pureté ou qualité | Greater than 99.0% as determined by analysis by RP-HPLC. |