Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Borrelia DbpB Protein
A cDNA sequence encoding the Borrelia DbpB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom | Borrelia DbpB Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Other |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15926408
|
enQuireBio™
QP11183-5ug |
5 μg |
131.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15916408
|
enQuireBio™
QP11183-20ug |
20 μg |
203.00€
20µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15906408
|
enQuireBio™
QP11183-1mg |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
Borrelia DbpB Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Borrelia DbpB (1.11 mg/1ml) is supplied in 16mM HEPES buffer pH 8.0, 300mM NaCl and 20% glycerol. |