Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Borrelia OspA Protein
Code produit. p-7149008
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Code produit. 15906428
Marque: enQuireBio™ QP111895ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A cDNA sequence encoding the Borrelia OspA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spezifikation
Nom Borrelia OspA Protein
Quantité 5 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Other
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Tampon Borrelia OspA is supplied in 20mM HEPES buffer pH 8.0, 200mM NaCl and 20% glycerol.
Pureté ou qualité Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt