Learn More
enQuireBio™ Recombinant other C. Albicans Enolase Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
50µg
Spécification
Spécification
| Nom | C. Albicans Enolase Protein |
| Quantité | 100 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Other |
| Espèces | Baculovirus |
| Marqueur de protéine | His |
| Tampon | C. Albicans Enolase is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol. |
| Pureté ou qualité | Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |