Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Chitodextrinase Protein
A cDNA sequence encoding the Chitodextrinase was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
252.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | Chitodextrinase Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Other |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15967178
|
enQuireBio™
QP11410-20ug |
20 μg |
252.00€
20µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15947178
|
enQuireBio™
QP11410-100ug |
100 μg |
520.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15957178
|
enQuireBio™
QP11410-1mg |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
Chitodextrinase Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
Chitodextrinase lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
HMRGSGSHHHHHHKEKFKTTKIKNSSELNRKLVGYFPEWAYSSEAQGYFNVTDLQWDSLTHIQYSFAMVDPSTNKITLSNKHAAIEEDFSEFDLNYNGKKIELDPSLPYKGHFNVLQTMKKNYPDVSLLISVGGWTGTRCFYTMIDTDNRINTFADSCVDFIRKYGFDGVDIDFEYPSSTSQSGNPDDFDLSEPRRTKLNERYNILIKTLREKIDMASKEDGKEYLLTAAVTASPWVLGGISDNTYAKYLDFLSIMSYDYHGGWNEYVEHLAGIYPNKEDRETVTQIMPTLCMDWAYRYYRGVLPAEKILMGIPYYTRGWENVQGGINGLHGSSKTPASGKYNILGDDLNNDGVLEPDGANPLWHVLNLMEQDPNLKVYWDEISKVPYVWQNDKKVFVSFENEKSIDARLEYIQNKNLGGALIWVMNGDYGLNPNYVEGSNKINEGKYTFGDTLTKRLSQGLKKMGVCNKTPDDLNISLEPINVDVKFNGKYDHPNYTYSIDITNYTDKEIKGGWNVSFDLPKSAVFKSSWGGTYSVTDNGDFNTITLTSGAWQNIAPNSTITVQGMIGLCFSGIRNVTFNGMNPIGNDK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |