Learn More
enQuireBio™ Recombinant other DsbC Protein
A cDNA sequence encoding the DsbC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 2030.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 947363 |
---|---|
Nom | DsbC Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | dsbC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15908098
|
enQuireBio™
QP11704-10ug |
10 μg |
131.00€
10µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15928098
|
enQuireBio™
QP11704-50ug |
50 μg |
203.00€
50µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15918098
|
enQuireBio™
QP11704-1mg |
1 mg |
2030.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spezifikation
947363 | |
Research Use Only | |
dsbC | |
Other | |
Untagged | |
1 mg/ml solution containing 20mM phosphate buffer pH 7.5 and 20mM EDTA. |
DsbC Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
DDAAIQQTLA KMGIKSSDIQ PAPVAGMKTV LTNSGVLYIT DDGKHIIQGP MYDVSGTAPVNVTNKMLLKQ LNALEKEMIV YKAPQEKHVI VFTDITCGY CHKLHEQMAD YNALGITVRYLAFPRQGLDS DAEKEMKAIW CAKDKNKAFD DVMAGKSVAP ASCDVDIADH YVLGVQLGVSGTPAVVLSNG TLVPGYQPPK EMKEFLDEHQ KMTSGK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |