Learn More
enQuireBio™ Recombinant other DsbG Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
25 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
25µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | DsbG Protein |
| Quantité | 25 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Other |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Séquence | MEELPAPVKA IEKQGITIIK TFDAPGGMKG YLGKYQDMGV TIYLTPDGKH AISGYMYNEK GENLSNTLIE KEIYAPAGRE MWQRMEQSHW LLDGKKDAPV IVYVFADPFC PYCKQFWQQA RPWVDSGKVQ LRTLLVGVIK PESPATAAAI LASKDPAKTW QQYEASGGKL KLNVPANVST EQMKVLSDNE KLMDDLGANV TPAIYYMSKE NTLQQAVGLP DQKTLNIIMG NK |
| Tampon | The DsbG protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 2mM EDTA and 10% Glycerol. |
| Afficher plus |