missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant other Enfuvirtide Protein

Code produit. 15978358
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15978358

Marque: enQuireBio™ QP117861gram

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A cDNA sequence encoding the Enfuvirtide was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Spécification

Nom Enfuvirtide Protein
Quantité 1 g
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Other
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Tampon The protein (1 mg/ml) was lyophilized with no additives.
Pureté ou qualité Greater than 98.0% as determined by RP-HPLC.
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis