Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Exenatide Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
50mg
Spécification
Spécification
| Nom | Exenatide Protein |
| Quantité | 50 mg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Other |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Séquence | H-His-Gly-Glu-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Leu-Ser-Lys-Gln-Met-Glu-Glu-Glu-Ala-Val-Arg-Leu-Phe-Ile-Glu-Trp-Leu-Lys-Asn-Gly-Gly-Pro-Ser-Ser-Gly-Ala-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 |
| Tampon | The Exenatide peptide was lyophilized from a concentrated solution with no additives. |
| Afficher plus |