Learn More
enQuireBio™ Recombinant other GHRP 6 Protein
Code produit. 15988958
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
5mg
Code produit. 15988958
Marque: enQuireBio™ QP119695mg
A cDNA sequence encoding the GHRP 6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spécification
Nom GHRP 6 Protein
Quantité 5 mg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Other
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence His-D-Trp-Ala-Trp-D-Phe-Lys-NH2
Tampon The GHRP-6 peptide was lyophilized with no additives.
Pureté ou qualité Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt