Learn More
enQuireBio™ Recombinant other GHRP 6 Protein
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
5mg
Spécification
Spécification
| Nom | GHRP 6 Protein |
| Quantité | 5 mg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Other |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Séquence | His-D-Trp-Ala-Trp-D-Phe-Lys-NH2 |
| Tampon | The GHRP-6 peptide was lyophilized with no additives. |
| Afficher plus |