Learn More
enQuireBio™ Recombinant other GroES Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
50 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
50µg
Spécification
Spécification
| Nom | GroES Protein |
| Quantité | 10 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Other |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Séquence | MNIRPLHDRV IVKRKEVETK SAGGIVLTGS AAAKSTRGEV LAVGNGRILE GEVKPLDVKVGDIVIFNDG YGVKSEKIDN EEVLIMSESD ILAIVEA |
| Tampon | The GroES protein (1 mg/ml) contains 25mM Tris-HCl buffer (pH 7.5), 100mM NaCl, 5mM DTT and 10% Glycerol. |
| Afficher plus |