Learn More
enQuireBio™ Recombinant other hchA Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | hchA Protein |
| Quantité | 1 mg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Other |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MTVQTSKNPQ VDIAEDNAFF PSEYSLSQYT SPVSDLDGVD YPKPYRGKHK ILVIAADERY LPTDNGKLFS TGNHPIETLL PLYHLHAAGF EFEVATISGL MTKFEYWAMP HKDEKVMPFF EQHKSLFRNP KKLADVVASL NADSEYAAIF VPGGHGALIG LPESQDVAAA LQWAIKNDRF VISLCHGPAA FLALRHGDNP LNGYSICAFP DAADKQTPEI GYMPGHLTWY FGEELKKMGM NIINDDITGR VHKDRKLLTG DSPFAANALG KLAAQEMLAA YAG |
| Tampon | The hchA contains (1 mg/ml) 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
| Afficher plus |