Learn More
enQuireBio™ Recombinant other M. Pneumoniae P1-C Protein
A cDNA sequence encoding the M. Pneumoniae P1-C was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
228.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | M. Pneumoniae P1-C Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Other |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15940999
|
enQuireBio™
QP12614-100ug |
100 μg |
228.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15960999
|
enQuireBio™
QP12614-500ug |
500 μg |
870.00€
500µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15950999
|
enQuireBio™
QP12614-1mg |
1 mg |
1740.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
M. Pneumoniae P1-C Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
Greater than 95% as determined by 12% PAGE (Coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Mycoplasma Pneumoniae P1-C is formulated in 1x PBS pH 7.4. |