Learn More
enQuireBio™ Recombinant other MIF T. Vaginalis Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Spécification
Spécification
| Nom | MIF T. Vaginalis Protein |
| Quantité | 1 mg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Other |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MPALVIKTNA KFTEEEKSKA TEELGNIVSK VLGKPISYVM VTLEDGVAVR FGGSDEKAAF MSLMSIGGLN RAVNKRASAA LTKWFTDHGF QGDRIYIVFN PKSAEDWGFN GDTFAHHHHH H |
| Tampon | MIF T. Vaginalis filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml solution in 20 mM Tris buffer and 50 mM NaCl, pH 7.5. |
| Afficher plus |