Learn More
enQuireBio™ Recombinant other MIP2 Viral Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
50 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
50µg
Spécification
Spécification
| Nom | MIP2 Viral Protein |
| Quantité | 10 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Activité biologique | Determined by the inhibitory effect on monocyte migration response to human MIP1A using a concentration range of 1microg-10microg/ml of viral MIP2 which will inhibit 25ng/ml of human MIP1A. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Other |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Séquence | LGASWHRPDK CCLGYQKRPL PQVLLSSWYP TSQLCSKPGV IFLTKRGRQVCADKSKDWVK KLMQQLPVTA |
| Afficher plus |