Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Placental Lactogen Caprine Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
200 μg
50 μg
Conditionnement:
1mg
200µg
50µg
Spécification
Spécification
| Nom | Placental Lactogen Caprine Protein |
| Quantité | 50 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Activité biologique | Placental Lactogen Caprine is biologically active as evidenced by inducing proliferation of Nb2 cells. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Other |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Tampon | The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with 0.02-0.03% NaHCO3. |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction