Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Streptavidin Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
100 mg
1 g
2 mg
20 μg
20 mg
5 μg
5 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
1g
1mg
20mg
20µg
2mg
5mg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | Streptavidin Protein |
| Quantité | 10 mg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Other |
| Espèces | Non-species Specific |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Séquence | MRKIVVAAIA VSLTTVSITA SASADPSKDS KAQVSAAEAG ITGTWYNQLG STFIVTAGAD GALTGTYESA VGNAESRYVL TGRYDSAPAT DGSGTALGWT VAWKNNYRNA HSATTWSGQY VGGAEARINT QWLLTSGTTE ANAWKSTLVG HDTFTKVKPS AASIDAAKKA GVNNGNPLDA VQQ |
| Tampon | Lyophilized (1 mg/ml) in 50mM NaCl, pH 9.0. |