Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Streptolysin-O Protein
A cDNA sequence encoding the Streptolysin-O was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1305.00€
Spécification
Nom | Streptolysin-O Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Other |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15944199
|
enQuireBio™
QP13628-20UG |
20 μg |
131.00€
20µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15924199
|
enQuireBio™
QP13628-100UG |
100 μg |
203.00€
100µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15934199
|
enQuireBio™
QP13628-1MG |
1 mg |
1305.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Streptolysin-O Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
Streptolysin-O protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
NKQNTASTET TTTNEQPKPE SSELTTEKAG QKTDDMLNSN DMIKLAPKEM PLESAEKEEK KSEDKKKSEE DHTEEINDKI YSLNYNELEV LAKNGETIEN FVPKEGVKKA DKFIVIERKK KNINTTPVDI SIIDSVTDRT YPAALQLANK GFTENKPDAV VTKRNPQKIH IDLPGMGDKA TVEVNDPTYA NVSTAIDNLV NQWHDNYSGG NTLPARTQYT ESMVYSKSQI EAALNVNSKI LDGTLGIDFK SISKGEKKVM IAAYKQIFYT VSANLPNNPA DVFDKSVTFK ELQRKGVSNE APPLFVSNVA YGRTVFVKLE TSSKSNDVEA AFSAALKGTD VKTNGKYSDI LENSSFTAVV LGGDAAEHNK VVTKDFDVIR NVIKDNATFS RKNPAYPISY TSVFLKNNKI AGVNNRTEYV ETTSTEYTSG KINLSHQGAY VAQYEILWDE INYDDKGKEV ITKRRWDNNW YSKTSPFSTV IPLGANSRNI RIMARECTGL AWEWWRKVID ERDVKLSKEI NVNISGSTLS PYGSITYK | |
Greater than 97.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |