missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant other T. pallidum p17 Protein

Code produit. 15904339
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
500µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15904339

Marque: enQuireBio™ QP13671500ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A cDNA sequence encoding the T. pallidum p17 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Spécification

Nom T. pallidum p17 Protein
Quantité 500 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Other
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Tampon 8M urea, 20mM Tris-HCl pH 8 and10mM B-ME.
Pureté ou qualité Treponema Pallidum protein protein is >90% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis