missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant other UNG Protein
Click to view available options
Quantité:
10 000 UI
20 000 UI
2 000 UI
Conditionnement:
10000 unités
2000 unités
20000 unités
Spécification
Spécification
| Nom | UNG Protein |
| Quantité | 10 000 UI |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Other |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Tampon | 200mM Tris-HCl (pH 8.0 at 25C), 10mM DTT and 10mM EDTA. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu