missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Pig ETFDH Protein

Code produit. p-7152663
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15989279

Marque: enQuireBio™ QP6003ye10ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) ETFDH, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spécification

Nom ETFDH Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) ETFDH
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Pig
Espèces Yeast
Marqueur de protéine His
Séquence SSTCKVPRIT THYTIYPRDQ DKRWEGVNME RFAEEADVVI VGAGPAGLSA ATRLKQLAAQ HEKDLRVCLV EKAAHIGAHT LSGACLDPRA FEELFPDWKE KGAPLNTPVT EDRFGILTEK YRIPVPILPG LPMNNHGNYV VRLGHLVSWM GEQAEALGVE VYPGYAAAEI LFHEDGSVKG IATNDVGIQK DGAPKTTFER GLELHAKVTI FAEGCHGHLA KQLYKKFDLR ANCEPQTYGI GLKELWVIDE KKWKPGRVDH TVGWPLDRHT YGGSFLYHLN EGEPLLALGF VVGLDYQNPY LSPFREFQRW KHHPSIKPTL EGGKRIAYGA RALNEGGFQS IPKLTFPGGL LIGCSPGFMN VPKIKGTHTA MKSGTLAAES IFNQLTSENL QSKTIGLHVT EYEDNLKNSW VWKELYSVRN IRPSCHGILG VYGGMIYTGI FYWIFRGMEP WTLKHKGSDS DQLKPAKDCT PIEYPKPDGQ ISFDLLSSVA LSGTNHEHDQ PAHLTLKDDS VPVNRNLSIY DGPEQRFCPA GVYEFVPLEQ GDGFRLQINA QNCVHCKTCD IKDPSQNINW VVPEGGGGPA YNGM
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 85.3% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis