Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig HSP90AA1 / HSP90 Protein
Code produit. 15942798
Click to view available options
Quantité:
100 μg
20 μg
50 μg
Conditionnement:
100µg
20µg
50µg
Code produit. 15942798
Marque: enQuireBio™ QP10039ba20ug
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) HSP90AA1 / HSP90, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_999138.1
Identification génétique (Entrez) 397028
Nom HSP90AA1 / HSP90 Protein
Quantité 20 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) HSP90AA1
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Pig
Espèces Baculovirus
Marqueur de protéine His
Séquence VEKERDKEVS DDEAEEKEDK EEEKEKEEKE SEDKPEIEDV GSDEEEEEKK DGDKKKKKKI KEKYIDQEEL NKTKPIWTRN PDDITNEEYG EFYKSLTNDW EDHLAVKHFS VEGQLEFRAL LFVPRRAPFD LFENRKKKNN IKLYVR
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.