missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Pig HSP90AA1 / HSP90 Protein

Code produit. p-7147959
Click to view available options
Quantité:
100 μg
20 μg
50 μg
Conditionnement:
100µg
20µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15942798

Marque: enQuireBio™ QP10039ba20ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) HSP90AA1 / HSP90, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spécification

Numéro d’adhésion NP_999138.1
Identification génétique (Entrez) 397028
Nom HSP90AA1 / HSP90 Protein
Quantité 20 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) HSP90AA1
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Pig
Espèces Baculovirus
Marqueur de protéine His
Séquence VEKERDKEVS DDEAEEKEDK EEEKEKEEKE SEDKPEIEDV GSDEEEEEKK DGDKKKKKKI KEKYIDQEEL NKTKPIWTRN PDDITNEEYG EFYKSLTNDW EDHLAVKHFS VEGQLEFRAL LFVPRRAPFD LFENRKKKNN IKLYVR
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis