Learn More
enQuireBio™ Recombinant Porcine FSH Protein
Code produit. 15958748
Click to view available options
Quantité:
100 UI
500 UI
5 000 UI
Conditionnement:
100 unités
500 unités
5000 unités
Code produit. 15958748
Marque: enQuireBio™ QP11904100IU
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A cDNA sequence encoding the FSH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spécification
Nom FSH Protein
Quantité 100 UI
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Porcine
Espèces Porcine
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MKSLQFCFLF CCWKAICCNS CELTNITITV EKEECNFCIS INTTWCAGYC YTRDLVYKDP ARPNIQKTCT FKELVYETVK VPGCAHHADS LYTYPVATEC HCGKCDSDST DCTVRGLGPS YCSFSEMKE
Tampon The FSH was lyophilized with no additives.