Learn More
enQuireBio™ Recombinant Porcine FSH Protein
Click to view available options
Quantité:
100 UI
500 UI
5 000 UI
Conditionnement:
100 unités
500 unités
5000 unités
Spécification
Spécification
| Nom | FSH Protein |
| Quantité | 500 UI |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Porcine |
| Espèces | Porcine |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Séquence | MKSLQFCFLF CCWKAICCNS CELTNITITV EKEECNFCIS INTTWCAGYC YTRDLVYKDP ARPNIQKTCT FKELVYETVK VPGCAHHADS LYTYPVATEC HCGKCDSDST DCTVRGLGPS YCSFSEMKE |
| Tampon | The FSH was lyophilized with no additives. |