missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Porcine Leptin Protein

Code produit. 15905068
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
20 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
20µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15905068

Marque: enQuireBio™ QP1075220ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A cDNA sequence encoding the Leptin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Spécification

Nom Leptin Protein
Quantité 20 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Activité biologique Biological active as evidenced by inducing proliferation of BAF/3 cells stably transfected with the long form of human leptin receptor.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Porcine
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MRCGPLCRFL WLWPYLSYVE AVPIWRVQDD TKTLIKTIVT RISDISHMQS VSSKQRVTGL DFIPGLHPVL SLSKMDQTLA IYQQILTSLP SRNVIQISND LENLRDLLHL LASSKSCPLP QARALETLES LGGVLEASLY STEVVALSRL QGALQDMLRQ LDLSPGC
Tampon The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with 0.02% NaHCO3.
Pureté ou qualité Greater than 98.0% as determined by:(a) Gel filtration analysis. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis