Learn More
enQuireBio™ Recombinant Porcine Leptin Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
20 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
20µg
Spécification
Spécification
| Nom | Leptin Protein |
| Quantité | 100 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Activité biologique | Biological active as evidenced by inducing proliferation of BAF/3 cells stably transfected with the long form of human leptin receptor. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Porcine |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Séquence | MRCGPLCRFL WLWPYLSYVE AVPIWRVQDD TKTLIKTIVT RISDISHMQS VSSKQRVTGL DFIPGLHPVL SLSKMDQTLA IYQQILTSLP SRNVIQISND LENLRDLLHL LASSKSCPLP QARALETLES LGGVLEASLY STEVVALSRL QGALQDMLRQ LDLSPGC |
| Afficher plus |