Learn More
enQuireBio™ Recombinant Porcine Trypsin Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2,5 mg
50 mg
Conditionnement:
1mg
2.50mg
50mg
Spécification
Spécification
| Nom | Trypsin Protein |
| Quantité | 1 mg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Porcine |
| Espèces | P. pastoris |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Séquence | VGGYTCAANSIPYQVSLNSGSHFCGGSLINSQWVVSAAHCYKSRIQVRLGEHNI DVLEGNEQFINAAKIITHPNFNGNTLDNDIMLIKLSSPATLNSRVATVSLPRSCA AAGTECLISGWGNTKSSGSSYPSLLQCLKAPVLSDSSCKSSYPGQITGNMICVGF LEGGKDSCQGDSGGPVVCNGQLQGIVSWGYGCAQKNKPGVYTKVCNYVNWI QQTIAAN |
| Tampon | The Porcine Trypsin (2.98 mg/ml) is formulated with 1mM HCl and 20mM CaCl2, pH 3. |