Learn More
Novex™ Recombinant Protein G - Sepharose™ 4B
Code produit. p-7076202
Click to view available options
Quantité:
2 ml
5 ml
25 ml
Conditionnement:
25mL
2mL
5mL
Code produit. 10573395
Marque: Novex™ 101242
Protéine G recombinante - Sepharose™ 4B
La protéine G recombinante est produite dans une souche d’E. coli qui contient le gène de la protéine G de Streptococcus sp. Ce produit est préparé par couplage covalent de la protéine G recombinante hautement purifiée à Sepharose™ 4B. Elle est fournie sous forme de suspension à 50 % contenant de la protéine G recombinante Sepharose™ 4B + PBS (solution saline dans un tampon phosphate 10 mM, pH 7,4, contenant 0,1 % de procline).
Applications : Purification par affinité des immunoglobulines et immunoprécipitation.
La protéine G recombinante se lie à la région Fc de nombreux types d’immunoglobulines G, notamment :
  • les quatre sous-classes d’IgG humaines
  • IgG de souris
  • IgG de lapin
  • IgG de cobaye
  • IgG de rat
  • IgG de chèvre
  • IgG de mouton
  • IgG de vache
  • IgG de cheval
    La protéine G recombinante ne se lie pas aux IgG de poulet ou de chat, ni aux IgA, IgM ou à l’albumine sérique humaines. Elle se lie faiblement aux IgG de chien.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type de produit Protéine G
    Gamme de produits Sepharose
    Type de colonne Affinité
    Phase stationnaire Protéine G
    Contenu et stockage Ce produit est fourni sous forme de suspension à 50 % (5 ml de protéine G-Sepharose™ recombinante 4B + 5 ml de PBS) Glace humide
    Quantité 5 ml
    Forme Suspension