Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Adipsin / Complement Factor D / CFD Protein
Produktkod. 15978019
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15978019
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP5823ye100ug
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Adipsin / Complement Factor D / CFD, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Numéro d’adhésion NP_001071110.1
Identification génétique (Entrez) 54249
Nom Adipsin / Complement Factor D / CFD Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) Cfd
Longueur des protéines Full Length of Mature Protein
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Rat
Espèces Yeast
Marqueur de protéine His
Séquence ILGGQEAMAH ARPYMASVQV NGTHVCGGTL VDEQWVLSAA HCMDGVTKDE VVQVLLGAHS LSSPEPYKHL YDVQSVVLHP GSRPDSVEDD LMLFKLSHNA SLGPHVRPLP LQREDREVKP GTLCDVAGWG VVTHAGRRPD VLQQLTVSIM DRNTCNLRTY HDGAITKNMM CAESNRRDTC RGDSGGPLVC GDAVEAVVTW GSRVCGNRRK PGVFTRVATY VPWIENVLSG NVSVNVTA
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 82.10% as determined by SDS-PAGE.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.