Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Batf3 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Batf3, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_068637.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 60462 |
Nom | Batf3 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15977129
|
enQuireBio™
QP5704-ec-10ug |
10 μg | |||||||
15917139
|
enQuireBio™
QP5704-ec-50ug |
50 μg | |||||||
15967129
|
enQuireBio™
QP5704-ec-100ug |
100 μg |
735.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15997129
|
enQuireBio™
QP5704-ec-200ug |
200 μg | |||||||
15907139
|
enQuireBio™
QP5704-ec-500ug |
500 μg | |||||||
15987129
|
enQuireBio™
QP5704-ec-1mg |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
NP_068637.1 | |
Batf3 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
60462 | |
Research Use Only | |
Batf3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSQGPPAGGV LQSSVAAPGN QPQSPKDDDR KVRRREKNRV AAQRSRKKQT QKSDKLHEEH ESLEQENSVL RREIAKLKEE LRHLTEALKE HEKMCPLLLC PMNFVQLRPD PVASWSAHDA PDHPSFIWLG TLV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |