Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Carbonic anhydrase 1 Protein
Code produit. 15977419
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 15977419
Marque: enQuireBio™ QP5741ec100ug
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Carbonic anhydrase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001101130.1
Identification génétique (Entrez) 310218
Nom Carbonic anhydrase 1 Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) Ca1
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Rat
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence ASADWGYDSK NGPDQWSKLY PIANGNNQSP IDIKTSEAKH DSSLKPVSVS YNPATAKEIV NVGHSFHVVF DDSSNQSVLK GGPLADSYRL TQFHFHWGNS NDHGSEHTVD GAKYSGELHL VHWNSAKYSS AAEAISKADG LAIIGVLMKV GPANPNLQKV LDALSSVKTK GKRAPFTNFD PSSLLPSSLD YWTYFGSLTH PPLHESVTWV ICKESISLSP EQLAQLRGLL SSAEGEPAVP VLSNHRPPQP LKGRTVRASF
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.