Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CCL28 Protein
Code produit. p-7148125
Click to view available options
Quantité:
100 μg
20 μg
250 μg
5 μg
Conditionnement:
100µg
20µg
250µg
5µg
Code produit. 15913428
Marque: enQuireBio™ QP10300ec5ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Rat CCL28, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_446152.1
Identification génétique (Entrez) 114492
Nom CCL28 Protein
Quantité 5 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Symbole de gène(s) Ccl28
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Activité biologique The biologically active determined by a chemotaxis bioassay using human lymphocytes is in a concentration range of 5.0-50 ng/ml.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Rat
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence SEAILPIASS CCTEVSHHIP RRLLERVNSC SIQRADGDCD LAAVILHVKR RRICVSPHNP TLKRWMSASE MKNGKENLCP RKKQDSGKDR KGHTPRKHGK HGTRRIHGTH DHEAPR
Tampon 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Pureté ou qualité Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC.