Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat FABP3 / H-FABP Protein
Code produit. 15979359
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 15979359
Marque: enQuireBio™ QP6013ec1mg
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) FABP3 / H-FABP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_077076.1
Identification génétique (Entrez) 79131
Nom FABP3 / H-FABP Protein
Quantité 1 mg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) Fabp3
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Rat
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence ADAFVGTWKL VDSKNFDDYM KSLGVGFATR QVASMTKPTT IIEKNGDTIT IKTHSTFKNT EISFQLGVEF DEVTADDRKV KSVVTLDGGK LVHVQKWDGQ ETTLTRELSD GKLILTLTHG NVVSTRTYEK EA
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.