Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat FGF 1 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
50 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
50µg
Spécification
Spécification
| Nom | FGF 1 Protein |
| Quantité | 10 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Activité biologique | The ED50 as determined by the dose-dependent proliferation of mouse BALB/c 3T3 cells, is less than 0.2ng/ml corresponding to a Specific Activity of 5x106IU/mg. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Rat |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Séquence | MFNLPLGNYK KPKLLYCSNG GHFLRILPDG TVDGTRDRSD QHIQLQLSAE SAGEVYIKGT ETGQYLAMDT EGLLYGSQTP NEECLFLERL EENHYNTYTS KKHAEKNWFV GLKKNGSCKR GPRTHYGQKA ILFLPLPVSS D |
| Afficher plus |