Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat FGF-18 Protein
Code produit. p-7148406
Click to view available options
Quantité:
1 mg
25 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
25µg
5µg
Code produit. 15994378
Marque: enQuireBio™ QP106025ug
A cDNA sequence encoding the FGF-18 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spécification
Nom FGF-18 Protein
Quantité 5 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Rat
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence EENVDFRIHV ENQTRARDDV SRKQLRLYQL YSRTSGKHIQ VLGRRISARG EDGDKYAQLL VETDTFGSQV RIKGKETEFY LCMNRKGKLV GKPDGTSKEC VFIEKVLENN YTALMSAKYS GWYVGFTKKG RPRKGPKTRE NQQDVHFMKR YPKGQTELQK PFKYTTVTKR SRRIRPTHPG
Tampon Lyophilized from a 0.2um filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.
Pureté ou qualité Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE and HPLC analyses.