Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Glypican-3 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Glypican-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_036906.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 25236 |
Nom | Glypican-3 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16027741
|
enQuireBio™
QP9158-YE-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16047741
|
enQuireBio™
QP9158-YE-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16037741
|
enQuireBio™
QP9158-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16057741
|
enQuireBio™
QP9158-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16067741
|
enQuireBio™
QP9158-YE-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16077741
|
enQuireBio™
QP9158-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_036906.1 | |
Glypican-3 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
25236 | |
Research Use Only | |
GPC3 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
QPPPPPDATC HQVRSFFQRL QPGLKWVPET PVPGSDLQVC LPKGPTCCSR KMEEKYQLTA RLNMEQLLQS ASMELKFLII QNAAVFQEAF EIVVRHAKNY TNAMFKNNYP SLTPQAFEFV GEFFTDVSLY ILGSDINVDD MVNELFDSLF PVIYTQMMNP GLPESVLDIN ECLRGARRDL KVFGSFPKLI MTQVSKSLQV TRIFLQALNL GIEVINTTDH LKFSKDCGRM LTRMWYCSYC QGLMMVKPCG GYCNVVMQGC MAGVVEIDKY WREYILSLEE LVNGMYRIYD MENVLLGLFS TIHDSIQYVQ KNGGKLTTTI GKLCAHSQQR QYRSAYYPED LFIDKKVLKV ARVEHEETLS SRRRELIQKL KSFISFYSAL PGYICSHSPV AENDTLCWNG QELVERYSQK AARNGMKNQF NLHELKMKGP EPVVSQIIDK LKHINQLLRT MSVPKGKVVD KSLDEEGLES GDCGDDEDEC IGSSGDGMMK VKNQLRFLAE LAYDLDVDDA PGNKQHGNQK DNEITTSHSV GNMPSP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |