missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Rat HB-EGF Protein

Code produit 18456791 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 μg
100 μg
1 mg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
500µg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18456791 500 μg 500µg
18491712 100 μg 100µg
18486821 10 μg 10µg
18487841 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18456791 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP235210500ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

HB-EGF protein is fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine Balb/c 3T3 cells is less than 1 ng/mL, corresponding to a specific activity of >1.0 x 10^6 IU/mg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

À utiliser avec (application) PAGE, Bioactivity
Formule Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in PBS, 300 mM NaCl, pH 7.4.
Identification génétique (Entrez) 1839
Poids moléculaire M.W. (Theoretical): 9.7 kDa
Quantité 500 μg
Conditions de stockage Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Concentration en endotoxines Less than 1 EU/μg of HB-EGF as determined by LAL method.
Alias de gène diphtheria toxin receptor (heparin-binding epidermal growth factor-like growthfactor), DTRHEGFLdiphtheria toxin receptor (heparin-binding EGF-like growth factor), DTS, DTSF, heparin-binding EGF-like growth factor, heparin-binding epidermal growth factor, proheparin-binding EGF-like growth factor
Symbole de gène(s) HBEGF
Reconstitution Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20°C
Catégorie de recherche Biologically Active Proteins
Pureté ou qualité >95%, by SDS-PAGE and HPLC
Protéine HB-EGF
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.