Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL-1 beta / IL1B Protein
Code produit. 15946319
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
2µg
500µg
Code produit. 15946319
Marque: enQuireBio™ QP55162ug
Recombinant Protein
Spécification
Nom IL-1 beta / IL1B Protein
Quantité 2 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Symbole de gène(s) IL1B
Activité biologique Rat IL-1 beta / IL1B induces D10S cell proliferation (typical ED50 is ? 25 ng/ml).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Rat
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MVPIRQLHCR LRDEQQKCLV LSDPCELKAL HLNGQNISQQ VVFSMSFVQG ETSNDKIPVA LGLKGLNLYL SCVMKDGTPT LQLESVDPKQ YPKKKMEKRF VFNKIEVKTK VEFESAQFPN WYISTSQAEH RPVFLGNSNG RDIVDFTMEP VSS
Tampon 10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Pureté ou qualité Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.