missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Rat IL-1 beta / IL1B Protein

Code produit. 15956319
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
2µg
500µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15956319

Marque: enQuireBio™ QP5516500ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Spécification

Nom IL-1 beta / IL1B Protein
Quantité 500 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Symbole de gène(s) IL1B
Activité biologique Rat IL-1 beta / IL1B induces D10S cell proliferation (typical ED50 is ? 25 ng/ml).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Rat
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MVPIRQLHCR LRDEQQKCLV LSDPCELKAL HLNGQNISQQ VVFSMSFVQG ETSNDKIPVA LGLKGLNLYL SCVMKDGTPT LQLESVDPKQ YPKKKMEKRF VFNKIEVKTK VEFESAQFPN WYISTSQAEH RPVFLGNSNG RDIVDFTMEP VSS
Tampon 10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Pureté ou qualité Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis