Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL 1RA Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Identification génétique (Entrez) | 60582 |
| Nom | IL 1RA Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Symbole de gène(s) | Il1rn |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Rat |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Afficher plus |