Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL17F / IL-17F Protein
Code produit. 15986309
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
25 μg
5 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
25µg
500µg
5µg
Code produit. 15986309
Marque: enQuireBio™ QP551525ug
Recombinant Protein
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001015011.2
Identification génétique (Entrez) 301291
Nom IL17F / IL-17F Protein
Quantité 25 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Symbole de gène(s) IL17F
Activité biologique Rat IL-17F activity was confirmed by measuring IL-6 production from NIH 3T3 cells cultured with varying concentrations of IL-17F.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Rat
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MARRNPKVGL SALQKAGNCP PLEDNSVRVD IRIFNQNQGI SVPRDFQNRS SSPWDYNITR DPDRFPSEIA EAQCRHSGCI NAQGQEDGSM NSVPIQQEIL VLRREPQGCS NSFRLEKMLI KVGCTCVTPI VHHAA
Tampon Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Pureté ou qualité Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.