missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Rat ITGB1 / Integrin beta-1 / CD29 Protein

Code produit. 16031870
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16031870

Marque: enQuireBio™ QP6242ec500ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) ITGB1 / Integrin beta-1 / CD29, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spécification

Numéro d’adhésion NP_058718.2
Identification génétique (Entrez) 24511
Nom ITGB1 / Integrin beta-1 / CD29 Protein
Quantité 500 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) Itgb1
Longueur des protéines Extracellular Domain
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Rat
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence QTDKNRCLKA NAKSCGECIQ AGPNCGWCTN TTFLQEGMPT SARCDDLEAL KKKGCHPSDI ENPRGSQTIK KNKNVTNRSK GMAEKLRPED ITQIQPQQLL LKLRSGEPQK FTLKFKRAED YPIDLYYLMD LSYSMKDDLE NVKSLGTDLM NEMRRITSDF RIGFGSFVEK TVMPYISTTP AKLRNPCTSE QNCTSPFSYK NVLSLTDRGE FFNELVGQQR ISGNLDSPEG GFDAIMQVAV CGSLIGWRNV TRLLVFSTDA GFHFAGDGKL GGIVLPNDGQ CHLENNVYTM SHYYDYPSIA HLVQKLSENN IQTIFAVTEE FQPVYKELKN LIPKSAVGTL SGNSSNVIQL IIDAYNSLSS EVILENSKLP DGVTINYKSY CKNGVNGTGE NGRKCSNISI GDEVQFEISI TANKCPNKES ENQLKLNPLG FTEEVEVVLQ FICKCNCQSH GIPASPKCHE GNGTFECGAC RCNEGRVGRH CECSTDEVNS EDMDAYCRKE NSSEICSNNG ECVCGQCVCR KRENTNEIYS GKFCECDNFN CDRSNGLICG GNGVCRCRVC ECYPNYTGSA CDCSLDTVPC VATNGQICNG RGICECGACK CTDPKFQGPT CETCQTCLGV CAEHKECVQC RAFNKGEKKD TCAQECSHFN LTKVESREKL PQPVQVDPVT HCKEKDIDDC WFYFTYSVNS KGEAHVHVVE TPDCPTGPD
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis