Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Muscarinic acetylcholine receptor M1 Protein
Code produit. 15978089
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 15978089
Marque: enQuireBio™ QP5831ye500ug
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Muscarinic acetylcholine receptor M1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_542951.1
Identification génétique (Entrez) 25229
Nom Muscarinic acetylcholine receptor M1 Protein
Quantité 500 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) Chrm1
Longueur des protéines Cytoplasmic Domain
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Rat
Espèces Yeast
Marqueur de protéine His
Séquence RIYRETENRA RELAALQGSE TPGKGGGSSS SSERSQPGAE GSPESPPGRC CRCCRAPRLL QAYSWKEEEE EDEGSMESLT SSEGEEPGSE VVIKMPMVDS EAQAPTKQPP KSSPNTVKRP TKKGRDRGGK GQKPRGKEQL AKRKTFSLVK EKKAART
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.