Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat PTMA Protein
Code produit. 16028171
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16028171
Marque: enQuireBio™ QP9354ye100ug
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) PTMA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_068508.1
Identification génétique (Entrez) 100359583
Nom PTMA Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) Ptma
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Rat
Espèces Yeast
Marqueur de protéine His
Séquence SDAAVDTSSE ITTKDLKEKK EVVEEAENGR DAPANGNAQN EENGEQEADN EVDEEEEEGG EEEEEEEEGD GEEEDGDEDE EAEAPTGKRV AEDDEDDDVE TKKQKKTDED D
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.