missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Rat PTMA Protein

Code produit. p-7155703
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16038171

Marque: enQuireBio™ QP9354ye10ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) PTMA, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spécification

Numéro d’adhésion NP_068508.1
Identification génétique (Entrez) 100359583
Nom PTMA Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) Ptma
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Rat
Espèces Yeast
Marqueur de protéine His
Séquence SDAAVDTSSE ITTKDLKEKK EVVEEAENGR DAPANGNAQN EENGEQEADN EVDEEEEEGG EEEEEEEEGD GEEEDGDEDE EAEAPTGKRV AEDDEDDDVE TKKQKKTDED D
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.