missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Rat Rantes Protein

Code produit. 15905388
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15905388

Marque: enQuireBio™ QP108585ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A cDNA sequence encoding the Rantes was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Spécification

Identification génétique (Entrez) 81780
Nom Rantes Protein
Quantité 5 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Symbole de gène(s) Ccl5
Activité biologique The activity is determined by the ability to chemoattract total human lymphocytes and murine T-cells at a concentration between 1-10ng/ml corresponding to a Specific Activity of 100,000-1,000,000IU/mg.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Rat
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence SPYGSDTTPC CFAYLSLALP RAHVKEYFYT SSKCSNLAVV FVTRRNRQVC ANPEKKWVQE YINYLEMS
Tampon Lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution in water containing no additives.
Pureté ou qualité Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis