Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Rantes Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Identification génétique (Entrez) | 81780 |
| Nom | Rantes Protein |
| Quantité | 1 mg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Symbole de gène(s) | Ccl5 |
| Activité biologique | The activity is determined by the ability to chemoattract total human lymphocytes and murine T-cells at a concentration between 1-10ng/ml corresponding to a Specific Activity of 100,000-1,000,000IU/mg. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Rat |
| Espèces | E. coli |
| Afficher plus |