missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat SCGN Protein
A cDNA sequence encoding the SCGN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | SCGN Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Rat |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15993539
|
enQuireBio™
QP13431-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15973539
|
enQuireBio™
QP13431-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15983539
|
enQuireBio™
QP13431-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
SCGN Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Rat | |
His | |
The sterile filtered concentrated protein solution was lyophilized with 20mM Tris and 50mM NaCl pH 7.5. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHAS MDNAHRQTQA HLDAACFWQI WQRFDKDEKG YIKETELDAF FDDLLAKFGI EDTLMEENVQ KMKEQLMVGH DISKEGRILM KELASMFLSE DENFLLFFRL ETPLDNSVEF MQIWRKYDAD SSGFISAAEL SNFLRDLFLH HKKVISEAEL EEYTSTMMKI FDRNKDGRLD LNDLARILAL QENFLLQFKM DASSTEERKR DFEKIFAHYD VSKTGALEGP EVDGFVKDMM ELVQPSISGV DLDKFREILL RHCDVNKDGK IQKSELALCLGLKINP | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |